Key Documents
H1650
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen antibody produced in mouse
clone W6/32, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
W6/32, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
monkey, human
metody
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:10 using acetone-fixed human tonsil frozen sections.
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Opis ogólny
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Specyficzność
4th Workshop: code no. P1
5th Workshop: code nos. BP166, BP288, BP407, B 005
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1