Kluczowe dokumenty
SAB4700632
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA Class I antibody produced in mouse
clone MEM-81, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-81, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Antygen leukocytów ludzkich Klasyczna rodzina klasy I składa się z trzech członków, w tym HLA-A, HLA-B i HLA-C. Członkowie klasycznego głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) klasy I zawierają peptyd związany z podjednostką glikoproteiny transbłonowej, łańcuchem ciężkim, w połączeniu z rozpuszczalnym łańcuchem lekkim zwanym β2-mikroglobuliną. MHC klasy I występują w zmiennych ilościach na wszystkich komórkach jądrzastych.
Przeciwciało MEM-81 reaguje z ludzkimi klasycznymi cząsteczkami MHC klasy I w natywnych formach na powierzchni komórek. Cząsteczki MHC klasy I (MHC klasy Ia) ulegają ekspresji na powierzchni ludzkich typów komórek jądrzastych.
Poprzednio przypisany identyfikator białka P01891 został połączony z P04439. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Leukocyty pacjenta cierpiącego na białaczkę typu LGL
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 1 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Obniżenie poziomu ludzkiego antygenu leukocytarnego A klasy I jest związane z inwazją i rozwojem nowotworu. Zmiany genetyczne w głównym kompleksie zgodności tkankowej (MHC) klasy I są związane z rozwojem czerniaka. Interakcja peptydu HLA z wirusem odgrywa główną rolę w regulacji zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genes regulating HLA class I antigen expression in T-B lymphoblast hybrids
Salter RD
Immunogenetics, 21, 235-246 (1985)
Implications for immunosurveillance of altered HLA class I phenotypes in human tumours.
Garrido F
Immunology Today, 18, 89-95 (1997)
The Major Genetic Determinants of HIV-1 Control Affect HLA Class I Peptide Presentation
Pereyra F
Science, 330, 1551-1557 (2010)
Loss of HLA class I antigens by melanoma cells: molecular mechanisms, functional significance and clinial relevance
Ferrone S and Marincola FM
Immunology Today, 16, 487-494 (1995)
Recognition of human histocompatibility leukocyte antigen (HLA)-E complexed with HLA class I signal sequence-derived peptides by CD94/NKG2 confers protection from natural killer cell-mediated lysis.
Borrego F
The Journal of Experimental Medicine, 187, 813-818 (1998)