SAB4700638
Monoclonal Anti-HLA Class I-Biotin antibody produced in mouse
clone W6/32, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
W6/32, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Opis ogólny
Przeciwciało W6/32 rozpoznaje cząsteczki MHC klasy I (MHC klasy Ia), które ulegają ekspresji na powierzchni wszystkich typów ludzkich komórek jądrzastych. Przeciwciało W6/32 jest cennym odczynnikiem do analizy zmian w ekspresji HLA klasy I w różnych stanach chorobowych, np. w chorobach wątroby, dystrofii mięśniowej, miopatii zapalnej i innych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych.
Poprzednio przypisany identyfikator białka P01891 został połączony z P04439. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Poprzednio przypisany identyfikator białka P01891 został połączony z P04439. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Membrana ludzkich komórek migdałków
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1:300. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Magali Le Discorde et al.
Human immunology, 64(11), 1039-1044 (2003-11-07)
Human leukocyte antigen (HLA)-G retains the capacity to modulate immune responses, favoring the establishment of tolerance in solid-tissue allotransplants. To better understand the mechanisms that promote corneal allograft survival, we investigated whether HLA-G was an immunoregulatory factor involved in corneal