MAB5608
Anti-GT1b Ganglioside Antibody
ascites fluid, clone GT1b-2b, Chemicon®
Synonim(y):
Anty-gangliozyd GT1b, Przeciwciało wykrywające GT1b
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT1b-2b, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1