AB3598
Anti-Mitochondria Antibody
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Anti-ACNINV3, Anti-FAD, Anti-PS-1, Anti-S182
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type neural stem cell(s)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOMM20L(387990)
Opis ogólny
Specyficzność
The antibody shows a moderate titer by ELISA to the immunogen peptide but does not immunoblot any expected presenilin 1 bands. Immunocytochemistry with the serum revealed a mitochondria-like staining that was still present after exhaustive preabsorption with the peptide. The staining co-localizes with CHEMICON′s anti-mitochondria antibody MAB1273.
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry: 1:100-1:300 on COS7, HeLa, 293 and SK-N-MC cell lines.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa whole cell extract, human neuroblastoma SH-SY5Y cells
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1