Kluczowe dokumenty
SAB4700834
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-HLAClassI wytwarzane u myszy
clone W6/32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
W6/32, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, bovine, human, cat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-A(3105)
Opis ogólny
Przeciwciało W6/32 rozpoznaje cząsteczki MHC klasy I (MHC klasy Ia), które ulegają ekspresji na powierzchni wszystkich typów ludzkich komórek jądrzastych. Przeciwciało W6/32 jest cennym odczynnikiem do analizy zmian w ekspresji HLA klasy I w różnych stanach chorobowych, np. w chorobach wątroby, dystrofii mięśniowej, miopatii zapalnej i innych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych. To przeciwciało W6/32 nadaje się również jako pozytywna kontrola do typowania tkanek HLA i prób krzyżowych.
Immunogen
Membrana ludzkich komórek migdałków
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4700834-100UG