SAB4700658
Monoclonal Anti-HLA-DR-DP-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-136, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-HLA-DR-DP-Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-136, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DRA(3122)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2