Kluczowe dokumenty
SAB4700637
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA Class I, low endotoxin antibody produced in mouse
clone W6/32, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
W6/32, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
zanieczyszczenia
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Antygen leukocytów ludzkich Klasyczna rodzina klasy I składa się z trzech członków, w tym HLA-A, HLA-B i HLA-C. Członkowie klasycznego głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) klasy I zawierają peptyd związany z podjednostką glikoproteiny transbłonowej, łańcuchem ciężkim, w połączeniu z rozpuszczalnym łańcuchem lekkim zwanym β2-mikroglobuliną. Cząsteczki MHC klasy I są obecne w zmiennych ilościach na wszystkich komórkach jądrzastych.
Przeciwciało W6/32 rozpoznaje cząsteczki MHC klasy I (MHC klasy Ia), które ulegają ekspresji na powierzchni wszystkich typów ludzkich komórek jądrzastych. Przeciwciało W6/32 jest cennym odczynnikiem do analizy zmian w ekspresji HLA klasy I w różnych stanach chorobowych, np. w chorobach wątroby, dystrofii mięśniowej, miopatii zapalnej i innych zaburzeniach nerwowo-mięśniowych.
Poprzednio przypisany identyfikator białka P01891 został połączony z P04439. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Membrana ludzkich komórek migdałków
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2-8 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Obniżenie poziomu ludzkiego antygenu leukocytarnego A klasy I jest związane z inwazją i rozwojem nowotworu. Zmiany genetyczne w głównym kompleksie zgodności tkankowej (MHC) klasy I są związane z rozwojem czerniaka. Interakcja peptydu HLA z wirusem odgrywa główną rolę w regulacji zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem wolnym od azydków, pH 7,4; filtr 0,2 um sterylizowany. Poziom endotoksyny jest niższy niż 0,01 EU/ug białka, jak określono w teście LAL.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genes regulating HLA class I antigen expression in T-B lymphoblast hybrids
Salter RD
Immunogenetics, 21, 235-246 (1985)
Implications for immunosurveillance of altered HLA class I phenotypes in human tumours.
Garrido F
Immunology Today, 18, 89-95 (1997)
The Major Genetic Determinants of HIV-1 Control Affect HLA Class I Peptide Presentation
Pereyra F
Science, 330, 1551-1557 (2010)
Loss of HLA class I antigens by melanoma cells: molecular mechanisms, functional significance and clinial relevance
Ferrone S and Marincola FM
Immunology Today, 16, 487-494 (1995)
Recognition of human histocompatibility leukocyte antigen (HLA)-E complexed with HLA class I signal sequence-derived peptides by CD94/NKG2 confers protection from natural killer cell-mediated lysis.
Borrego F
The Journal of Experimental Medicine, 187, 813-818 (1998)