Merck
05401020001
Roche
TL Research Grade
lyophilized, suitable for tissue processing, optimum pH 7.4
Synonim(y):
kolagenaza | dysocjacja tkanek
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Bacillus polymyxa (dispase)
Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus)
Clostridium histolyticum (collagenase)
Poziom jakości
opis
low Thermolysin concentration
Formularz
lyophilized
opakowanie
pkg of 10 mg (2x5 mg)
producent / nazwa handlowa
Roche
Parametry
35-37 °C optimum reaction temp.
metody
tissue processing: suitable
optymalne pH
7.4
Opis ogólny
Najczęściej stosowana metoda procedur dekellularyzacji, takich jak dysocjacja tkanek i pobieranie komórek, opiera się na wykorzystaniu enzymów proteolitycznych. Proteazy rozbijają macierz zewnątrzkomórkową tkanki, aby umożliwić uwolnienie pojedynczych komórek lub pobranie hodowanych komórek do transferu. Celem izolacji komórek jest maksymalizacja wydajności dysocjowanych komórek, które są żywotne i funkcjonalnie aktywne.
Liberase Purified Enzyme Blends
Enzymy Liberase to mieszanki wysoko oczyszczonych enzymów, zaprojektowane w celu zwiększenia jakości i powtarzalności dysocjacji tkanek oraz poprawy żywotności i funkcjonalności izolowanych komórek. Mieszanki oczyszczonych enzymów Liberase zastępują tradycyjną kolagenazę, która jest surowym i zmiennym produktem ubocznym fermentacji Clostridium histolyticum.
Technologia enzymatyczna Liberase
Technologia enzymatyczna Liberase obejmuje metody oczyszczania izoform kolagenazy Clostridium do wysokiej aktywności specyficznej oraz mieszania ich z neutralną proteazą o wysokiej aktywności specyficznej w optymalnych proporcjach w celu skutecznej dysocjacji tkanek pierwotnych i hodowanych komórek.
Dodatkowe informacje, takie jak produkcja, technologia lub przechowywanie, można znaleźć w dokumencie Liberase Research Grade Insights. Więcej informacji na ten temat można również znaleźć w zakładce Dokumenty.
Roche oferuje specjalnej jakości preparaty Liberase Purified Enzyme Blends, produkowane zgodnie z wymogami GMP. Więcej informacji na temat preparatów klasy GMP można znaleźć na stronie
Ważne uwagi:
  • Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do badań naukowych i zastosowań in vitro. Produkty te nie mogą być używane do zastosowań diagnostycznych lub klinicznych, takich jak przeszczepianie ludzkich wysepek.
  • Wszystkie produkty Liberase i Liberase Blendzyme pierwszej generacji (Liberase HI, CI, RI, PI, Liberase Blendzyme 1, 2, 3, 4) zostały zastąpione przez produkty Liberase Research Grade i Liberase GMP drugiej generacji. Instrukcje dotyczące przejścia z wcześniej używanych enzymów Liberase.
Zastosowanie
9069 TL (Thermolysin Low) Research Grade jest stosowany do dysocjacji szerokiej gamy typów tkanek, gdzie wysoka czystość mieszanki enzymów jest niezbędna do uzyskania wysokiej wydajności i żywotności komórek. Bakteryjne produkty uboczne, takie jak endotoksyny, są redukowane nawet kilka tysięcy razy.
Produkt ten był używany do izolacji wysepek trzustkowych od myszy.
Cechy i korzyści
Liberase TL Research Grade zawiera wysoce oczyszczoną kolagenazę I i kolagenazę II. Te dwie izoformy kolagenazy są zmieszane w precyzyjnym stosunku do siebie i z niskim stężeniem termolizyny, nieklostridialnej proteazy neutralnej.
  • Zmaksymalizuj żywotność i wydajność wyizolowanych komórek dzięki mieszance enzymów o mniejszej aktywności klostrypazy i trypsyny, a także zmniejszonej zawartości endotoksyn.
  • Liczyć na wyższą aktywność specyficzną mieszanki enzymów w wyniku wyższej czystości kolagenazy I + II (określonej przez analizę HPLC).
  • Uzyskanie wyższej powtarzalności eksperymentalnej dzięki większej spójności między partiami.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki enzymowi, który nie zawiera żadnych surowców pochodzących z tkanek ssaków lub ptaków.
Uwaga dotycząca przygotowania
Stabilizatory: Wapń
Stężenie robocze: Stężenie robocze enzymów LiberaseResearch Grade Enzyme
Enzymy Liberase mają znacznie wyższą aktywność specyficzną niż tradycyjne kolagenazy. Oznacza to, że stężenie robocze oczyszczonych enzymów Liberase Research Grade, wyrażone w mg/ml, będzie niższe niż stężenie tradycyjnej kolagenazy.
Jeśli aplikacja znajduje się na liście aplikacji Roche na stronie www.collagenase.com, należy użyć stężenia Liberase Research Grade zalecanego dla tej aplikacji.
Jeśli aplikacja nie znajduje się na tej liście, należy najpierw użyć Liberase TM Research Grade w stężeniu 0,08-0,28 jednostek Wünscha/ml.
Celem jest określenie najlepszego stężenia początkowego mieszanek enzymów Liberase Research Grade. Jest to punkt wyjścia, a ostateczne stężenie może się różnić ze względu na różnice w procedurze i różnice między partiami tradycyjnej kolagenazy.
Stężenie robocze kolagenazy
Pomnóż poprzednie stężenie robocze kolagenazy (mg/ml) przez jej specyficzną aktywność (jednostki Wünscha/mg, [jak określono powyżej]), aby uzyskać jednostki Wünscha/ml. Aby określić, ile należy użyć mieszanki enzymów Liberase Research Grade Enzyme Blend, należy najpierw pomnożyć stężenie robocze kolagenazy (w jednostkach Wünscha/ml) przez całkowitą objętość roztworu roboczego enzymu, aby uzyskać całkowitą wymaganą aktywność kolagenazy (jednostki Wünscha). Podzielić całkowitą wymaganą aktywność kolagenazy przez stężenie podstawowe Liberase Research Grade ("Rekonstytucja i przechowywanie"). Wskazuje to, ile mililitrów roztworu podstawowego Liberase Research Grade Enzyme Blend należy użyć w roztworzeroboczym enzymu.
Warunki przechowywania (roztwór roboczy): Niewykorzystany roztwór podstawowy należy przechowywać w jednorazowych porcjach w temperaturze od -15 do -25 °C. Więcej informacji na temat stabilności produktu można znaleźć na stronie internetowej Roche Liberase Enzyme pod adresem www.collagenase.com.
Uwaga: Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania!
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany enzym za pomocą sterylnej wody o jakości iniekcyjnej lub buforu do dysocjacji tkanek. Do buforu dysocjacyjnego nie należy dodawać surowicy ani innych składników, które mogą wpływać na aktywność enzymu, takich jak albumina lub inhibitory proteazy. Stabilność enzymu zmniejsza się przy wyższych stężeniach i cieplejszych temperaturach (4 °C). Należy unikać obu powyższych warunków.
Odtworzyć całą fiolkę. Nie należy ważyć poszczególnych porcji liofilizatu. Wprowadzenie wilgoci do fiolki powoduje spadek aktywności enzymatycznej.
Umieścić fiolkę na lodzie w celu ponownego uwodnienia liofilizowanego enzymu.
Delikatnie mieszać fiolkę w temperaturze od 2 do 8 °C aż do całkowitego rozpuszczenia enzymu (maks. 30 min).
W zależności od rodzaju buforu do dysocjacji tkanek użytego do rozpuszczenia Liberase Research Grade Purified Enzyme Blends, można zaobserwować niewielkie osady, które łatwo rozpuszczają się w rozcieńczonym roztworze roboczym i nie mają wpływu na aktywność enzymu.
Pobrać porcję roztworu podstawowego w celu przygotowania roztworu roboczego
Objętość rekonstytucji
2 ml (1 fiolka z opakowaniem o wielkości 5 mg-10 mg), 10 ml (1 fiolka z opakowaniem o wielkości 50 mg-100 mg)
Stężeniekolagenazy(jednostki/ml)
13 (1 fiolka z opakowaniem o wielkości 5 mg-10 mg), 26 (1 fiolka z opakowaniem o wielkości 50 mg-100 mg)
Całkowite stężenie kolagenazy [mg/ml]
2.5 (1 fiolka o wielkości opakowania 5 mg-10 mg), 5,0 (1 fiolka o wielkości opakowania 50 mg-100 mg)
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -15-25 °C. (Przechowywać w suchym miejscu. Należy pamiętać, że data ważności nie jest wydrukowana na poszczególnych fiolkach).
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Informacje prawne
Liberase is a trademark of Roche
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Christine M Kusminski et al.
Diabetes, 65(6), 1534-1555 (2016-02-21)
Mitochondrial metabolism plays an integral role in glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) in β-cells. In addition, the diabetogenic role of glucagon released from α-cells plays a major role in the etiology of both type 1 and type 2 diabetes because unopposed
Dongdong Zhu et al.
American journal of translational research, 13(3), 1155-1169 (2021-04-13)
Acute kidney injury (AKI) is a common clinical implication with increased tissue damage, uncontrolled immune responses, and risk of mortality, in which ischemia-reperfusion injury (IRI) is one of the leading causes. As critical role for metabolic remodeling in inflammation, Irg1-itaconate
Erik J Zmuda et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (50)(50), doi:10-doi:10 (2011-04-29)
Since the early pioneering work of Ballinger and Reckard demonstrating that transplantation of islets of Langerhans into diabetic rodents could normalize their blood glucose levels, islet transplantation has been proposed to be a potential treatment for type 1 diabetes. More
Matheus H W Crommentuijn et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 8(1) (2020-04-19)
Glioblastoma (GBM) is the most common and deadliest form of brain cancer in adults. Standard treatment, consisting of surgery and radiochemotherapy, only provides a modest survival benefit and is incapable of combating infiltrating GBM cells in other parts of the
Wancheng Liu et al.
Cellular & molecular immunology, 18(12), 2660-2672 (2021-11-17)
The tumor microenvironment (TME), including infiltrated immune cells, is known to play an important role in tumor growth; however, the mechanisms underlying tumor immunogenicity have not been fully elucidated. Here, we discovered an unexpected role for the transcription factor SIX1
Produkty
Enzyme Explorer Key Resource: Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Protokoły
Liberase™ TL Research Grade Protocol & Troubleshooting
Powiązane treści
Kolagenazy, enzymy rozkładające natywny kolagen, który utrzymuje tkanki zwierzęce razem, są wytwarzane przez różne mikroorganizmy i wiele różnych komórek zwierzęcych.