Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405936
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-A(3105)
Opis ogólny
HLA-A należy do paralogów łańcucha ciężkiego HLA klasy I. Ta cząsteczka klasy I jest heterodimerem składającym się z łańcucha ciężkiego i łańcucha lekkiego (beta-2 mikroglobuliny). Łańcuch ciężki jest zakotwiczony w błonie. Cząsteczki klasy I odgrywają centralną rolę w układzie odpornościowym, prezentując peptydy pochodzące ze światła retikulum endoplazmatycznego. Są one wyrażane w prawie wszystkich komórkach. Łańcuch ciężki ma około 45 kDa, a jego gen zawiera 8 eksonów. Ekson 1 koduje peptyd liderowy, eksony 2 i 3 kodują domeny alfa1 i alfa2, które wiążą peptyd, ekson 4 koduje domenę alfa3, ekson 5 koduje region transbłonowy, a eksony 6 i 7 kodują ogon cytoplazmatyczny. Polimorfizmy w obrębie eksonu 2 i eksonu 3 są odpowiedzialne za specyficzność wiązania peptydu każdej cząsteczki klasy pierwszej. Typowanie tych polimorfizmów jest rutynowo wykonywane w przypadku przeszczepów szpiku kostnego i nerek. Opisano setki alleli HLA-A. (dostarczone przez RefSeq)
Poprzednio przypisany identyfikator białka P01891 został połączony z P04439. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
HLA-A (NP_002107.3, 1 a.a. ~ 365 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAVMAPRTLLLLLSGALALTQTWAGSHSMRYFFTSVSRPGRGEPRFIAVGYVDDTQFVRFDSDAASQRMEPRAPWIEQEGPEYWDQETRNVKAQSQTDRVDLGTLRGYYNQSEAGSHTIQIMYGCDVGSDGRFLRGYRQDAYDGKDYIALNEDLRSWTAADMAAQITKRKWEAAHEAEQLRAYLDGTCVEWLRRYLENGKETLQRTDPPKTHMTHHPISDHEATLRCWALGFYPAEITLTWQRDGEDQTQDTELVETRPAGDGTFQKWAAVVVPSGEEQRYTCHVQHEGLPKPLTLRWELSSQPTIPIVGIIAGLVLLGAVITGAVVAAVMWRRKSSDRKGGSYTQAASSDSAQGSDVSLTACKV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael A Ellison et al.
PloS one, 12(10), e0185956-e0185956 (2017-10-06)
The cytokine interferon-γ (IFN-γ) is approved as a drug to treat chronic granulomatous disease (CGD) and osteopetrosis and is also used in hyperimmunoglobulin E syndromes. Patients with CGD have defects in proteins of the NOX2 NADPH oxidase system. This leads
Marieke van der Zwan et al.
Frontiers in immunology, 11, 1332-1332 (2020-07-29)
Rabbit anti-thymocyte globulin (rATG) is currently the treatment of choice for glucocorticoid-resistant, recurrent, or severe acute allograft rejection (AR). However, rATG is associated with severe infusion-related side effects. Alemtuzumab is incidentally given to kidney transplant recipients as treatment for AR.
Soki Kashima et al.
iScience, 23(4), 100998-100998 (2020-04-08)
Current adoptive T cell therapies conducted in an autologous setting are costly, time consuming, and depend on the quality of the patient's T cells. To address these issues, we developed a strategy in which cytotoxic T lymphocytes (CTLs) are regenerated from iPSCs
Sevim Barbasso Helmers et al.
Rheumatology (Oxford, England), 57(12), 2149-2157 (2018-08-14)
To investigate the expression of IL-18 in symptomatic and asymptomatic muscle tissues of patients with PM and DM and the effects of conventional immunosuppressive treatment on such expression. Two cohorts of patients were included in this study. The first cohort
Daan P Hurkmans et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 69(5), 771-777 (2020-02-13)
A minority of NSCLC patients benefit from anti-PD1 immune checkpoint inhibitors. A rational combination of biomarkers is needed. The objective was to determine the predictive value of tumor mutational load (TML), CD8+ T cell infiltration, HLA class-I and PD-L1 expression