Kluczowe dokumenty
SAB2106161
Sigma-Aldrich
Anti-MFN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp762F247, Anti-FLJ20693, Anti-MGC41806, Anti-hfzo1, Anti-hfzo2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
84 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, rat, bovine, dog, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFN1(55669)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MFN1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QVDITQKQLEEEIARLPKEIDQLEKIQNNSKLLRNKAVQLENELENFTKQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruixia Zeng et al.
Lipids in health and disease, 17(1), 133-133 (2018-06-06)
Obesity is closely related to the abnormal differentiation of adipocytes, which are subjected to high plasma levels of free fatty acids (FFAs). As the most abundant FFA in the bloodstream, oleic acid (OA) has the ability to induce adipogenic differentiation
Carola Stockburger et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 42(2), 395-411 (2014-06-06)
Recent data suggest that the combined effect of oxidative stress due to aging and slightly elevated amyloid-β (Aβ) levels initiate Alzheimer's disease (AD) long before the clinical onset. Investigations of this early phase are hampered by the lack of cellular
Hideaki Tagashira et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(12), 3320-3334 (2014-09-02)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a disease caused by motor neuron degeneration. Recently, a novel SIGMAR1 gene variant (p.E102Q) was discovered in some familial ALS patients. We address mechanisms underlying neurodegeneration caused by the mutation using Neuro2A cells overexpressing σ1R(E102Q)