Kluczowe dokumenty
SAB5700860
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-OPA1produkowane u królików
Synonim(y):
BERHS, MGM1, MTDPS14, NPG, NTG, OPA1, largeG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
111
115
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.5 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPA1(4976)
Opis ogólny
Produkt tego genu jest kodowanym jądrowo białkiem mitochondrialnym o podobieństwie do GTPaz związanych z dynaminą. Jest ono składnikiem sieci mitochondrialnej. Mutacje w tym genie są związane z zanikiem nerwu wzrokowego typu 1, który jest dominującą dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego, powodującą postępującą utratę ostrości wzroku, prowadzącą w wielu przypadkach do ślepoty. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 661-960 ludzkiego OPA1 (NP_056375.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)