Kluczowe dokumenty
SAB4301783
Sigma-Aldrich
Anti-WASF2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
IMD2, SCAR2, WASF4, WAVE2, dJ393P12.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
mouse, human
metody:
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
nr dostępu
NP_008921
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WASF2(10163)
Immunogen
Synthetic peptide of human WASF2
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)