Kluczowe dokumenty
WH0010163M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WASF2 antibody produced in mouse
clone 8E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SCAR2, Anti-WAS protein family, member 2, Anti-WAVE2, Anti-dJ393P12.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WASF2(10163)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek zespołu Wiskotta-Aldricha. Produktem genu jest białko, które tworzy kompleks wielobiałkowy łączący kinazy receptorowe i aktynę. Wiązanie z aktyną zachodzi poprzez C-końcową domenę homologii werproliny u wszystkich członków rodziny. Kompleks wielobiałkowy służy do przekazywania sygnałów, które wiążą się ze zmianami kształtu, ruchliwości lub funkcji komórek. Opublikowana lokalizacja na mapie (PMID:10381382) została zmieniona na podstawie ostatnich porównań sekwencji genomowych, które wskazują, że wyrażony gen znajduje się na chromosomie 1, a pseudogen może znajdować się na chromosomie X. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
WASF2 (NP_008921, 73 a.a. ~ 172 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DRLQVKVTQLDPKEEEVSLQGINTRKAFRSSTIQDQKLFDRNSLPVPVLETYNTCDTPPPLNNLTPYRDDGKEALKFYTDPSYFFDLWKEKMLQDTKDIM
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)