MABN621
Anti-Pan-Neurofascin Antibody, clone L11A/41
clone L11A/41, from mouse
Synonim(y):
Neurofascin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
L11A/41, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Nfasc(116690)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Pan-Neurofascin in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1