Key Documents
BR464714
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 75 mL, 11 D 4
Synonim(y):
Filter, Filter funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 464714
pojemność
75 mL
śr. filtra
4.5 mm
wielkość porów
10-16 μm
Opis ogólny
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)