BR465423
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 125 mL, 17 D 3
Synonim(y):
Filter, Filter funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 465423
pojemność
125 mL
dysk śr.
3 cm
śr. filtra
3 cm
wielkość porów
16-40 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wykonany ze szkła borokrzemowego, znanego z doskonałej odporności termicznej i chemicznej, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy substancji.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR465423-1EA | 4061831857085 |