Kluczowe dokumenty
BR466133
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 500 mL, 25 D 3
Synonim(y):
Filter, Filter funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 466133
pojemność
500 mL
śr. filtra
9.5 cm
wielkość porów
16-40 μm
Opis ogólny
Wykonany ze szkła borokrzemowego, znanego z doskonałej odporności termicznej i chemicznej, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy substancji.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)