Kluczowe dokumenty
Z232475
Duran® sintered disc filter funnel
capacity 50 mL, nominal max pore size 1.0-1.6 μm
Synonim(y):
258520504
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
(Both funnels and frits are made from borosilicate glass)
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
50 mL
dysk śr.
35 mm
wielkość porów
1.0-1.6 μm nominal max pore size
Opis ogólny
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material.
Sintered discs with max. pore sizes in the range 40 to 100 μm are often used for preparative work and mercury filtration, 16 to 40 μm discs for analytical work with medium precipitates and 10 to 16 μm for fine precipitates. 1.0 to 1.6 μm discs are for ultra-fine filtration of biological solutions as they remove bacteria from liquids that would decompose if heated.
Porosity chart for Duran filter funnels:
Grade 2: 40-100 μm nominal max. pore size
Grade 3: 16-40 μm nominal max. pore size
Grade 4: 10-16 μm nominal max. pore size
Grade 5: 1.0-1.6 μm nominal max. pore size
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1