SLW3700/08
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
125 mL, disc diam. 65 mm, porosity grade 4
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3700/08
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
3700/08
SciLabware
pojemność
125 mL
125 mL
dysk śr.
65 mm
wielkość porów
grade 4 porosity
Opis ogólny
Spiekane tarcze o średnicy 60 mm zamontowane w tych lejkach są wykonane z tego samego szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3, co korpusy lejków, dzięki czemu lejki te nadają się do stosowania z szeroką gamą agresywnych chemikaliów.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)