BP704
Salbutamol ketone impurity
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone, Salbutamon
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
salbutamol, albuterol
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(C(C)(C)C)CC(=O)c1cc(c(cc1)O)CO
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,14-16H,7-8H2,1-3H3
Klucz InChI
WHJAFZHZZCVHJI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Używany również w monografiach takich jak
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)