Kluczowe dokumenty
PHR1959
Supelco
Salbutamol Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Związek pokrewny albuterolu I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.28
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 852
traceable to Ph. Eur. Y0000030
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C(C)(C)C)CC(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C12H19NO2/c1-12(2,3)13-8-11(15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11,13-15H,8H2,1-3H3
Klucz InChI
JOGFUYPGDLRKHD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
  • Analiza zanieczyszczenia B salbutamolu w produktach farmaceutycznych: Wykorzystując zaawansowane techniki chromatograficzne, naukowcy opracowali zatwierdzone metody precyzyjnej identyfikacji i oznaczania ilościowego zanieczyszczenia B salbutamolu w preparatach farmaceutycznych. Ten krytyczny środek kontroli jakości zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność leków rozszerzających oskrzela, zgodnie z rygorystycznymi normami regulacyjnymi (Kondra et al., 2023).
  • Opracowanie standardów analitycznych dla zanieczyszczenia B salbutamolu: Oznaczanie ilościowe zanieczyszczenia B salbutamolu przy użyciu achiralnej chromatografii cieczy w stanie nadkrytycznym stanowi znaczący postęp w dziedzinie identyfikacji zanieczyszczeń farmaceutycznych. Metoda ta zapewnia solidne, wydajne i powtarzalne podejście do monitorowania stabilności i czystości terapii opartych na salbutamolu, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów (Dispas et al., 2017).
  • Badania nad produktami degradacji salbutamolu: Opracowano metodę RP-HPLC wskazującą na stabilność do jednoczesnego oznaczania zanieczyszczenia B salbutamolu i innych powiązanych substancji w roztworach do nosa. Metoda ta ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia szlaków degradacji salbutamolu, pomagając w ten sposób w opracowaniu bardziej stabilnych i skutecznych preparatów rozszerzających oskrzela (Kasawar & Farooqui, 2010).
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB3289 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)