Kluczowe dokumenty
PHR1053
Supelco
Albuterol sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Albuterol Sulfate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44N2O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.70
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 302
traceable to Ph. Eur. S0150000
traceable to USP 1012633
rodzina API
albuterol, salbutamol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N(C(C)(C)C)CC(O)c2cc(c(cc2)O)CO.N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)CO
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRB2(154)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Siarczan albuterolu jest agonistą receptorów β2 adrenergicznych i środkiem rozszerzającym oskrzela, stosowanym w leczeniu astmy.
Zastosowanie
Siarczan albuterolu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą ultrawydajnej chromatografii cieczowej z detekcją w ultrafiolecie (UPLC-UV).
Siarczan albuterolu może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu stężenia siarczanu albuterolu obecnego w inhalatorach przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (RP-HPLC).
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7128 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Comparison of conventional HPLC with UPLC method for determination of albuterol sulfate and it?s impurities in pharmaceutical formulation.
Dalvi PN, et al.
Orient. J. Chem., 24(2), 537-544 (2008)
Determination of albuterol sulfate and its related substances in albuterol sulfate inhalation solution, 0.5% by RP-HPLC
Erram.VS, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40(4), 864-874 (2006)
Supercritical and near-critical carbon dioxide assisted low-temperature bubble drying
Sievers.ER, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 39(12), 4831-4836 (2000)
Clinical Practice. Mild asthma.
Elisabeth H Bel
The New England journal of medicine, 369(6), 549-557 (2013-08-09)
Huan Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 49, 14-19 (2013-05-28)
A multiplexed electrochemical biosensor has been developed for fast and sensitive detection of ractopamine (RAC), salbutamol (SAL) and clenbuterol (CLB) based on reduced graphene oxide (rGO) and silver-palladium alloy nanoparticles (AgPd NPs). In this paper, rGO with high conductivity was