Y0000032
Salbutamol impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[3-(hydroxymethyl)-4-benzyloxyphenyl]ethanol, 2-tert-Butylamino-1-[3-(hydroxymethyl)-4-benzyloxyphenyl]ethanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
albuterol, salbutamol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21-12-18(23)16-9-10-19(17(11-16)13-22)24-14-15-7-5-4-6-8-15/h4-11,18,21-23H,12-14H2,1-3H3
Klucz InChI
ICDQPCBDGAHBGG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)