Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA002237
Sigma-Aldrich
Anti-HS3ST1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Heparan sulfate 3-O-sulfotransferase 1 antibody produced in rabbit, Anti-Heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase 1 antibody produced in rabbit, Anti-Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 1 precursor antibody produced in rabbit, Anti-h3-OST-1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
TQVFYNHMQKHKPYPSIEEFLVRDGRLNVDYKALNRSLYHVHMQNWLRFFPLRHIHIVDGDRLIRDPFPEIQKVERFLKLSPQINASNFYFNKTKGFYCLRDSGRDRCLHESKGRAHPQVDPKLLNKLHEYFHEPNKKFFELVGR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HS3ST1(9957)
Opis ogólny
HSTS3T1 (3-sulfotransferaza heparanowo-siarczanowo-glukozaminowa 1), integralne białko błonowe typu II, ulega ekspresji głównie w nerkach, mózgu oraz w mniejszym stopniu w sercu i płucach. Składa się z regionu amino-końcowego i homologicznej karboksy-końcowej domeny sulfotransferazy.
Immunogen
Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
HS3ST1 (3-sulfotransferaza heparanowo-glukozaminowa 1) odgrywa główną rolę w ograniczającym szybkość etapie syntezy antykoagulantu - siarczanu heparanu. Przekształca nieantykoagulujący siarczan heparanu w antykoagulujący siarczan heparanu poprzez przeniesienie grupy siarczanowej z adenozyno-3′-fosforano-5′-fosforano-siarczanu do pozycji 3-OH glukozaminy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86548
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N W Shworak et al.
The Journal of biological chemistry, 272(44), 28008-28019 (1997-11-05)
The cellular rate of anticoagulant heparan sulfate proteoglycan (HSPGact) generation is determined by the level of a kinetically limiting microsomal activity, HSact conversion activity, which is predominantly composed of the long sought heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase (3-OST) (Shworak, N. W.
N W Shworak et al.
The Journal of biological chemistry, 274(8), 5170-5184 (1999-02-13)
3-O-Sulfated glucosaminyl residues are rare constituents of heparan sulfate and are essential for the activity of anticoagulant heparan sulfate. Cellular production of the critical active structure is controlled by the rate-limiting enzyme, heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase-1 (3-OST-1) (EC 2.8.2.23). We
J Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 274(8), 5185-5192 (1999-02-13)
The 3-O-sulfation of glucosamine residues is an important modification during the biosynthesis of heparan sulfate (HS). Our previous studies have led us to purify and molecularly clone the heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase (3-OST-1), which is the key enzyme converting nonanticoagulant
Produkty
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.