Merck
768537
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2-oxoglutarate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
α-Ketoglutarate dimethyl ester-1-13C, Dimethyl α-ketoglutarate-1-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC6H10O5
Masa cząsteczkowa:
175.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=[13C](C(CCC(OC)=O)=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3/i7+1
Klucz InChI
TXIXSLPEABAEHP-CDYZYAPPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R487031-1EA