SAYB02
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 25)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034 i akredytacją UKAS.
- Możliwość śledzenia zgodnie z międzynarodowymi standardami
- Dostępny w ilości 500 ml w opakowaniu zabezpieczonym przed manipulacją
- 18-miesięczny okres trwałości
- Wraz z najnowszą kartą charakterystyki MSDS zgodną z wymogami UE, dostępną w 24 językach
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAYB02-500ML | 4065269252313 |