SAYB08
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour -10)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
mixture
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Full traceability to international standards with maximum data accuracy
- Colour values compliant to ASTM D 6045 and D 156 colour scales
- 500-mL pack size available with safety data sheet
- 18-months shelf life
- Tamper-evident security packaging
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)