Kluczowe dokumenty
ASTM05
Supelco
Wzorzec odniesienia koloru ASTM
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour <0.5)
Synonim(y):
ASTM Colour Reference Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 6045
according to ASTM® D1500
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM) certyfikowanym zgodnie z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS. Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich wzorców odniesienia barwy Paragon ASTM można znaleźć na stronie strony internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Colour Reference Standard ASTM Colour 0.5 został zaprojektowany w celu standaryzacji aparatury do pomiaru barwy i walidacji wyników testów. Jest stosowany w przemyśle przetwórczym, który wykorzystuje kolorymetry do badania kontroli koloru produktów.
Cechy i korzyści
  • Standard płynnego koloru zgodny z ASTM D 6045 i D1500
  • Certyfikowany zgodnie z podwójną akredytacją UKAS dla BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034
  • Pełna identyfikowalność z międzynarodowymi standardami o wysokiej dokładności
  • Opakowanie 500 ml z dołączoną kartą charakterystyki
  • 18-miesięczny okres przechowywania
  • Przechowywany w butelkach z zabezpieczeniem przed manipulacją
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)