Kluczowe dokumenty
ASTM30
Supelco
ASTM Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour 3)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 6045
according to ASTM® D1500
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM) certyfikowanym zgodnie z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS. Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich wzorców barwnych Paragon ASTM można znaleźć na stronie strony internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny barwy ASTM Colour 3 znajduje zastosowanie w regularnym monitorowaniu urządzeń do pomiaru barwy i walidacji danych testowych. Jest używany z kolorymetrami do badania kontroli koloru produktów takich jak oleje, paliwa, chemikalia, farmaceutyki, farby itp.
Cechy i korzyści
  • Standard płynnego koloru zgodny z ASTM D 6045 i ASTM D1500
  • Certyfikowany zgodnie z podwójną akredytacją UKAS dla BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034
  • W pełni identyfikowalny z międzynarodowymi standardami z wysoką dokładnością
  • Opakowanie 500 ml dostarczane z kartą charakterystyki
  • 18-miesięczna gwarancja stabilności koloru
  • Pakowany w butelki z zabezpieczeniem przed manipulacją
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)