GARD08
Gardner Colour Reference Standard
ASTM D 1544, D 6166 (ASTM colour 8)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 1544
according to ASTM® D 6166
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Produced and tested in accordance with ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation.
- Full Traceability to international standards
- Colour values in ASTM D 1544/D 6166 colour range
- Supplied in a 500-mL tamper-evident bottle
- 18-months shelf life
- Available with CoA and MSDS
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)