Kluczowe dokumenty
1.06732
Sigma-Aldrich
Odczynnik barwiący Neocarmine W "Fesago"
for the detection of textile fibres
Synonim(y):
Odczynniki do wykrywania włókien tekstylnych, Fesago
About This Item
Kod UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
liquid
pH
1.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.01 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
do wykrywania włókien tekstylnych
Komentarz do analizy
Przydatność do barwienia tekstyliów: pomyślnie przeszedł test
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1