Kluczowe dokumenty
SAYB07
Supelco
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 0)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Wzorzec referencyjny koloru Saybolt (ASTM kolor 0) jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM), identyfikowalnym zgodnie z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS. Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich wzorców referencyjnych kolorów Saybolt można znaleźć na stronie internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny barwy Saybolt 0 służy do standaryzacji sprzętu do pomiaru barwy i walidacji wyników testów. Może być stosowany jako wzorzec barwy w metodach spektroskopowych do analizy jakości produktów naftowych.
Cechy i korzyści
  • Pełna identyfikowalność z międzynarodowymi standardami przy maksymalnej dokładności danych
  • Wartości kolorów zgodne z zakresami ASTM D 6045 i D 156
  • Opakowanie 500 ml dostępne z kartą charakterystyki
  • 18-miesięczny okres trwałości
  • Opakowanie zabezpieczające przed manipulacją
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)