Kluczowe dokumenty
CLR500
Supelco
Color 500 Pt-Co Units Calibration Standard
certified reference material
Synonim(y):
500 Pt-Co Color Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC CLR500-100
stężenie
in H2O
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Zastosowanie
The certified reference standard is used as calibration and/or quality control standard to measure the degree of coloration of liquids as per Pt-Co color scale.
Cechy i korzyści
  • Ready-to-use solution
  • The sample contains water as the solvent
  • Prepared and verified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025
  • An uncertainty value of +/- 3 associated with the solution
  • Available in 100 mL and 500 mL whole volume
  • Expiry date provided on the label and CoA
  • Traceable to SI and NIST SRMs
  • Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)