Kluczowe dokumenty
R5903
Sigma-Aldrich
Anti-Rab11 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 6.6 μg/mL using HeLa cell extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB11A(8766)
mouse ... Rab11a(53869)
rat ... Rab11a(81830)
Opis ogólny
Rab11 (białko związane z Ras) ma trzy podtypy - Rab11a, Rab11b i Rab25. Rab11a (białko związane z Ras Rab-11A) należy do nadrodziny małych białek wiążących GTP podobnych do Ras. Występuje w komórkach niespolaryzowanych, takich jak fibroblasty i komórki erytroleukemii. Znajduje się na ludzkim chromosomie 15q21.3-q22.31 i na mysim chromosomie 9. Rab11a ulega obfitej ekspresji.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający resztom aminokwasowym 1-17 ludzkiego Rab11. Sekwencja ta jest całkowicie zachowana u ludzi, myszy i szczurów oraz w 94% zachowana u C. elegans i płazów.
Zastosowanie
Anty-Rab11 został użyty do western blottingu i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Rab11a (białko Rab-11A związane z Ras) uczestniczy w modulacji transcytozy bazolateralnej do apikalnej. Kontroluje przemieszczanie się kanałów TRPV5/6 (członków selektywnych względem Ca2+). Jest niezbędny do produkcji kanalików żółciowych w komórkach WIF-B9 (hybrydowe komórki szczurzego wątrobiaka i ludzkich fibroblastów).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierający 1 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej i 0,05% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rab11a and myosin Vb are required for bile canalicular formation in WIF-B9 cells
Wakabayashi Y, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 15087-92, 15087-15092 (2005)
Direct interaction with Rab11a targets the epithelial Ca2+ channels TRPV5 and TRPV6 to the plasma membrane
van de Graaf SF, et al.
Molecular and Cellular Biology, 26(1), 303-312 (2006)
O-fucosylation of the notch ligand mDLL1 by POFUT1 is dispensable for ligand function
Muller J, et al.
PLoS ONE, 9(2) (2014)
Neutrophil elastase and proteinase 3 trafficking routes in myelomonocytic cells
Kallquist L, et al.
Experimental Cell Research, 316(19), 3182-3196 (2010)
Human rab11a: transcription, chromosome mapping and effect on the expression levels of host GTP-binding proteins
Gromov PS, et al.
Febs Letters, 429(3), 359-364 (1998)