NIST1729
Tin alloy
NIST® SRM® 1729, 97 Sn - 3 Pb
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Zastosowanie
SRM ze stopu cyny jest przeznaczony do oceny chemicznych i instrumentalnych metod analitycznych lub do kalibracji analiz składu pierwiastkowego luzem.
Cechy i korzyści
- Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego dla składników w SRM1729.
- Wartości referencyjne i informacyjne składników są podawane jako ułamek masowy.
- Certyfikowane wartości są metrologicznie identyfikowalne z jednostkami pochodnymi SI ułamka masowego (wyrażone w procentach dla głównych składników i mg/kg dla składników drugorzędnych).
- Certyfikat NIST jest dostarczany z okresem ważności, instrukcjami przechowywania, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Ołów (Pb), Bizmut (Bi), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Cyna (Sn), Aluminium (Al), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Nikiel (Ni), Antymon (Sb), Srebro (Ag), Krzem (Si)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Ołów (Pb), Bizmut (Bi), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Cyna (Sn), Aluminium (Al), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Nikiel (Ni), Antymon (Sb), Srebro (Ag), Krzem (Si)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)