NIST2575
Lead paint film for portable x-ray fluorescence analyzers
NIST® SRM® 2575, nominal 0.3 mg/cm2 (color code: green)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 +blank
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
Zastosowanie
coatings
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 2575 zawiera biały arkusz poliestrowy o szerokości około 7,6 cm, długości 10,2 cm i grubości 0,2 mm. Arkusz ten jest pokryty jednolitą warstwą zielonej farby o grubości około 0,04 mm.
SRM 2575_cert
SRM 2575_SDS
SRM 2575_cert
SRM 2575_SDS
Zastosowanie
Folia ołowiowa do powierzchni budowlanych jest materiałem referencyjnym (SRM) przeznaczonym do walidacji wyników uzyskanych z przenośnych, ręcznych analizatorów fluorescencji rentgenowskiej podczas przeprowadzania testów ołowiu w powłokach malarskich na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach budynków.
Cechy i korzyści
- Dostępny z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości całkowitej masy ołowiu w utwardzonej farbie, a wartości te są oparte na pomiarach za pomocą rozcieńczenia izotopowego indukcyjnie sprzężonej plazmowej spektrometrii mas (ID-ICP-MS).
- Certyfikowane wartości są identyfikowalne metrologicznie w jednostkach SI dla masy i długości (wyrażone w miligramach na centymetr kwadratowy).
- Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Ołów (Pb)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Ołów (Pb)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)