Kluczowe dokumenty
NIST2574
Lead paint film for portable x-ray fluorescence analyzers
NIST® SRM® 2574, nominal 0.7 mg/cm2 (color code:  gold)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 +blank
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
Zastosowanie
coatings
Format
matrix material
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 2574 to biały arkusz poliestrowy o szerokości około 7,6 cm, długości 10,2 cm i grubości 0,2 mm. Jest on pokryty złotą warstwą farby o grubości ~0,04 mm.
SRM 2574_cert
SRM 2574_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) dla powłok malarskich ołowiowych do powierzchni budynków jest przeznaczony do walidacji wyników uzyskanych z przenośnych, ręcznych analizatorów fluorescencji rentgenowskiej do testowania ołowiu w powłokach malarskich stosowanych zarówno na wewnętrznych, jak i zewnętrznych powierzchniach budynków.
Cechy i korzyści
  • Dostępny z certyfikatem dokumentującym certyfikowaną przez NIST wartość całkowitej masy ołowiu w utwardzonej farbie za pomocą spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopowym w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ID-ICP-MS).
  • Certyfikowana wartość jest metrologicznie identyfikowalna z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI) dla masy i długości, która jest wyrażona w miligramach na centymetr kwadratowy.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, konserwacji i użytkowania.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Ołów (Pb)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)