NIST2579A
Lead paint films for Building surfaces (SRM 2570 through 2575)
NIST®SRM®
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
coatings
format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)