Kluczowe dokumenty
NIST2582
Powdered paint
NIST® SRM® 2582, nominal 200mg/kg lead
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 20 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
coatings
Format
matrix material
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana wartość ułamka masowego dla ołowiu jest podawana w przeliczeniu na suchą masę i jest identyfikowalna metrologicznie z jednostką ułamka masowego pochodzącą z układu SI (wyrażoną jako mg na kg).
  • Okres ważności, utrzymanie certyfikowanych wartości, dodatkowe informacje, instrukcje dotyczące przechowywania, suszenia i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Ołów (Pb)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Almin (Al), Wapń (Ca), Żelazo (Fe), Magnez (Mg), Tytan (Ti), Cynk (Zn)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2