Kluczowe dokumenty
NIST158A
Silicon bronze
NIST® SRM® 158a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
Formularz
chips
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Inne uwagi
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Aluminium (Al), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Mangan (Mn), Fosfor (P), Krzem (Si), Cyna (Sn), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Chrom (Cr), Nikiel (Ni), Srebro (Ag)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)