NIST2573
Lead paint film (red), nominal 1.0 mg/cm2
NIST® SRM® 2573
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 +blank
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
coatings
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niniejszy Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony do walidacji wyników z przenośnych, ręcznych analizatorów fluorescencji rentgenowskiej podczas testowania ołowiu w powłokach malarskich na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach budynków. Jednostka SRM 2573 składa się z białego arkusza poliestrowego o szerokości około 7,6 cm, długości około 10,2 cm i grubości około 0,2 mm, pokrytego pojedynczą, czerwoną warstwą farby o grubości około 0,04 mm. W zestawie znajduje się jedna jednostka SRM 2570, która jest pokryta bezołowiową warstwą lakieru o tej samej grubości co warstwa farby ołowiowej i jest przeznaczona jako półfabrykat. Wszystkie arkusze są pokryte przezroczystym, cienkim, plastikowym laminatem w celu ochrony powierzchni przed ścieraniem. Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
SRM 2573_cert
SRM 2573_SDS
SRM 2573_cert
SRM 2573_SDS
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)