Kluczowe dokumenty
NIST2576
Lead paint film for portable x-ray fluorescence analyzers
NIST® SRM® 2576, nominal 5.6 mg/cm2 (color code: blue)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 +blank
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
Zastosowanie
coatings
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony do walidacji wyników z przenośnych, ręcznych analizatorów fluorescencji rentgenowskiej, podczas testowania ołowiu w powłokach malarskich na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach budynków.
Jednostka SRM 2576 składa się z białego arkusza poliestrowego o szerokości około 7,6 cm, długości około 10,2 cm i grubości około 0,2 mm, pokrytego pojedynczą, niebieską warstwą farby o grubości około 0,04 mm. W zestawie znajduje się jedna jednostka SRM 2570, która jest pokryta bezołowiową warstwą lakieru o tej samej grubości co warstwa farby ołowiowej i jest przeznaczona jako półfabrykat. Wszystkie arkusze są pokryte przezroczystym, cienkim laminatem z tworzywa sztucznego w celu ochrony powierzchni przed ścieraniem.
Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki SDS.
SRM 2576_cert
SRM 2576_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Ołów (Pb)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)