Kluczowe dokumenty
NIST2571
Lead paint film for portable x-ray fluorescence analyzers
NIST® SRM® 2571, nominal 3.5 mg/cm2 (color code:  yellow)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 +blank
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
Zastosowanie
coatings
Format
matrix material
Opis ogólny
Niniejszy Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony do walidacji wyników z przenośnych, ręcznych analizatorów fluorescencji rentgenowskiej podczas testowania ołowiu w powłokach malarskich na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach budynków. Jednostka SRM 2571 składa się z białego arkusza poliestrowego o szerokości około 7,6 cm, długości około 10,2 cm i grubości około 0,2 mm, pokrytego pojedynczą, żółtą warstwą farby o grubości około 0,04 mm. W zestawie znajduje się jedna jednostka SRM 2570, która jest pokryta bezołowiową warstwą lakieru o tej samej grubości co warstwa farby ołowiowej i jest przeznaczona jako półfabrykat. Wszystkie arkusze są pokryte przezroczystym, cienkim laminatem z tworzywa sztucznego w celu ochrony powierzchni przed ścieraniem. Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki SDS.
SRM 2571_cert
SRM 2571_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Ołów (Pb)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)