Kluczowe dokumenty
NIST33E
Nickel steel
NIST® SRM® 33e
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
matrix material
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus(P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Molybdenum (Mo), Aluminum (Al)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Cobalt (Co), Titanium (Ti), Tin (Sn), Zirconium (Zr), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)