NIST291
Cr-Mo steel
NIST SRM 291, (ASTM A-213)
Synonim(y):
Chromium-molybdenum steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Aluminum (Al total), Carbon (C), Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Phosphorus (P), Silicon (Si), Sulfur (S)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Vanadium (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Aluminum (Al total), Carbon (C), Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Phosphorus (P), Silicon (Si), Sulfur (S)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Vanadium (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromium-molybdenum steels for fusion reactor first walls?a review.
Klueh L R.
Nuclear Engineering and Design, 72(3), 329-344 (1982)