Kluczowe dokumenty
NIST1264A
Low alloy steel
NIST® SRM® 1264a, high carbon (mod.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Zastosowanie
Stal niskostopowa SRM to stal wysokowęglowa przeznaczona głównie do oceny metody stosowanej do analizy pierwiastków w stopach stali o podobnym składzie.
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego i łączną niepewność standardową dla całkowitych pierwiastków w matrycy stalowej.
  • Certyfikowane wartości są identyfikowalne metrologicznie z pochodną jednostką SI ułamka masowego, wyrażoną w procentach (%).
  • Podano wartości informacyjne pierwiastków w matrycy stalowej.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Antymon (Sb), Arsen (As), Węgiel (C), Wapń (Ca), Cer (Ce), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Lantan (La), Ołów (Pb), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Neodym (Nd), Nikiel (Ni), Niob (Nb), Fosfor (P), Krzem (Si), Siarka (S), Tantal (Ta), Tellur (Te), Tytan (Ti), Wolfram (W), Wanad (V), Cyrkon (Zr)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminum (Al), Bismuth (Bi), Boron (B), Germanium (Ge), Gold (Au), Hafnium (Hf), Hydrogen (H), Iron (Fe), Nitrogen (N), Oxygen (O), Praseodymium (Pr), Selenium (Se), Silver (Ag), Strontium (Sr), Tin (Sn), Zinc (Zn)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)