Kluczowe dokumenty
8.43874
Sigma-Aldrich
1-bromo-3-fluoro-4-(trifluorometoksy)benzen
for synthesis
Synonim(y):
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3BrF4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
430-850-1
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
4 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
630 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
171 °C/994.5 hPa
mp
-55.5 °C
temp. przejścia
flash point 69 °C
gęstość
1.63 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1c(cc(cc1)Br)F
InChI
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
SBSFDYRKNUCGBZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.708 - 1.712
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C