Kluczowe dokumenty
375705
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
95%
Synonim(y):
2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
mp
38-42 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
Klucz InChI
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Metylo-3-(trifluorometylo)anilina należy do serii trifluorometylobenzenów.
Opisano ulepszoną syntezę 2-metylo-3-(trifluorometylo)aniliny.
Zastosowanie
2-Metylo-3-(trifluorometylo)anilina może być stosowana w syntezie chemicznej.
2-Metylo-3-(trifluorometylo)anilina może być stosowana w syntezie związku przeciwbólowego, fluniksyny, w reakcji z 2-chloronikotynianem w glikolu etylenowym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
205.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Improved Process for the Preparation of 2 Methyl-3-trifluoromethylaniline: A Versatile Intermediate for Flunixin Synthesis.
Jaouhari R and Quinn P.
ChemInform, 26(3) (1995)