Kluczowe dokumenty
830843C
Avanti
10:0 PA
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
PA(10:0/10:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (830843C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (830843C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 830843C
stężenie
10 mg/mL (830843C-25mg)
25 mg/mL (830843C-500mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C23H45O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(24)29-19-21(20-30-32(26,27)28)31-23(25)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h21H,3-20H2,1-2H3,(H2,26,27,28);/q;+1/p-1/t21-;/m1./s1
Klucz InChI
YVHWEENUNNUSBE-ZMBIFBSDSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used:
- as a component in the lipid bilayer to study how lipid geometry acts in coat protein I (COPI) vesicle fission
- to study its effects on intracellular Ca2+ concentration ([Ca2+]i) in C6 rat glioma and L2071 mouse fibroblast cells
- to activate protein kinase C (PKC) in chinese hamster ovary (CHO) cells
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3